Learn More
Velp Scientifica™ Tubes à essai pour unités de digestion
Code produit 11725654 Tous les produits Velp Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Digesteurs DK20/26, DKL 42/26 et unités de distillation UDK
Séries DK6/48 et UDK
Unité de distillation série UDK
Diamètre (métrique) externe:
26 mm
42 mm
48 mm
80 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 pièces
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Diamètre (métrique) externe Conditionnement
11725654 Digesteurs DK20/26, DKL 42/26 et unités de distillation UDK 26 mm 6 pièces
11900114 Séries DK6/48 et UDK 48 mm 1 pièce
10777925 Unité de distillation série UDK 80 mm 1 pièce
11715654 - 42 mm 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11725654 Fournisseur Velp Scientifica™ Code fournisseur A00000146
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    156.13€
    137.00€ / 6 pièces
    Économisez 19.13€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Includes
6 tubes de test/boîte
Facilitent l’analyse d’azote et le processus de détermination des protéines. Les tubes à essai Velp Scientifica™ pour unités de digestion s’utilisent avec les unités de digestion Kjeldahl Velp Scientifica™.
  • Disponibles en différents nombres
  • Disponibles en différentes tailles et différents diamètres
Spécification
Type de produit Tubes à essai
Capacité (métrique) 100 mL
Diamètre (métrique) externe 26 mm
À utiliser avec (équipement) Digesteurs DK20/26, DKL 42/26 et unités de distillation UDK
Quantité 6 tubes/boîte