Learn More
Heinz Herenz Tubes à essai en polypropylène
Description
- Tubes à essai
- PP
- 16 x 150 mm
- 20 ml
- Cylindrique
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 20 mL |
| Longueur (métrique) | 150 mm |
| Matériau | Polypropylène |
| Forme | Cylindrique |
| Jetable | Réutilisable |
| Stérilité | Non stérile |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Graduated | Non |
| Type de bouchon | Non inclus |
| Type de produit | Tube à essai |
| Show More |