Learn More
Karl Hecht™ Tubes à essai à bouchon à vis
Code produit 10420372
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
∼16 mm
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
10420372 ∼16 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10420372 Fournisseur Karl Hecht™ Code fournisseur 42782051
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.40€
    49.05€ / 100 pièces
    Économisez 39.35€
    44% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 04-12-2026
Fabriqué en verre sodocalcique transparent.
  • Fond rond
  • Paroi épaisse, épaisseur d'environ 1 mm
  • Diamètre d'environ 16 mm
  • Longueur d'environ 160 mm
  • Avec filetage GL 18
  • Stérilisable jusqu'à +121 °C
  • Fournis en paquets de 100
Spécification
Couleur de bouchon Blanc
Couleur Transparent
Longueur (métrique) ∼160 mm
Matériau Verre sodocalcique
Quantité 100/Pk.
Diamètre du filetage GL 18
Diamètre (métrique) ∼16 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Type de produit Tube à essai