Learn More
Kartell™ Tubes à essai stériles avec bouchons à vis
Description
- Tubes en PS avec bouchons à vis en PE
- Les tubes ont un fond rond
- Les tubes sont dotés d’une jupe autostable
- Disponible en version stérile ou non stérile
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE, IVD |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Matériau du bouchon | Polyéthylène |
| Couleur | Transparent |
| Type de conception | Fond rond |
| Capacité (métrique) | 25 mL |
| Longueur (métrique) | 92,4 mm |
| Matériau | Polystyrène |
| Comprend | Étiquette autoadhésive pour le marquage |
| Conditionnement | Emballage individuel |
| Afficher plus |