Learn More
Kartell™ Tubes à essai avec bouchons à vis
Code produit 10284231
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 mL
Conditionnement:
400 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10284231 25 mL 400 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10284231 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 0562000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    201.00€
    92.58€ / 400 pièces
    Économisez 108.42€
    53% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Évitez toute contamination par un tube à essai qui fournit un bouchon à vis ajusté. Les tubes à essai Kartell™ avec bouchons à vis répondent à un large éventail de besoins en tubes à essai et ont un fond rond avec une jupe autostable.
  • Tubes en PS avec bouchons à vis en PE
  • Les tubes ont un fond rond
  • Les tubes sont dotés d’une jupe autostable
  • Disponible en version stérile ou non stérile
Spécification
Certifications/Conformité CE, IVD
Couleur de bouchon Blanc
Matériau du bouchon Polyéthylène
Couleur Transparent
Type de conception Fond rond
Capacité (métrique) 25 mL
Longueur (métrique) 92,4 mm
Matériau Polystyrène
Diamètre (métrique) 25 mm
Type de bouchon Bouchon à vis