Learn More
Cole-Parmer™ Tamis d’essai, laiton
Code produit 15872145 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
2 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Conditionnement
15872145 2 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15872145 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 5998101
Expédition estimée: 14-01-2027
Tamis sérialisé avec certificat de conformité de tamis d’essai.
  • Cadre en laiton, fil en laiton.
  • Certificat de tamis d’essai
  • Équivalent au tamis conforme à la norme ASTM E11-09.
Spécification
Porosité 2 mm
Matériau Laiton
Hauteur (impériale) 1 po
Standard U.S. N° 10
Diamètre (métrique) externe 8 in
Screen Size Maille 10
Mesh Material Laiton
Sieve Number 10