Learn More
17-isocaproate de testostérone, TRC
Code produit 30422628
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30422628 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30422628 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT155085100MG
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Testosterone isocaproate
CAS 15262-86-9
Formule moléculaire C25 H38 O3
Quantité 100 mg
Synonyme Androst-4-en-3-one','17-[(4-methyl-1-oxopentyl)oxy]-','(17β)-, Testosterone','4-methylvalerate (6CI,8CI), (17β)-17-[(4-Methyl-1-oxopentyl)oxy]androst-4-en-3-one, Valeric acid','4-methyl-','ester with testosterone (8CI), 3-Oxoandrost-4-en-17β-yl isocaproate, NSC 26641, Testosterone 17-isocaproate, Testosterone 4-methylpentanoate, Testosterone isocaproate
Formule InChI InChI=1S/C25H38O3/c1-16(2)5-10-23(27)28-22-9-8-20-19-7-6-17-15-18(26)11-13-24(17,3)21(19)12-14-25(20,22)4/h15-16,19-22H,5-14H2,1-4H3/t19-,20-,21-,22-,24-,25-/m0/s1
SMILES CC(C)CCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Nom IUPAC [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-diméthyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodécahydrocyclopenta[a]phénanthrén-17-yl] 4-méthylpentanoate
Poids moléculaire (g/mol) 386.57
Poids de la formule 386.2821