Learn More
Testostérone-2,2,4,6,6-d5 Undécanoate, CDN
Code produit 30313864
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.005 g
0.01 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30313864 0.005 g
30311662 0.01 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30313864 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND66180.005G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Testosterone-2,2,4,6,6-D5 17-Undecanoate
Formule moléculaire C30 D5 H43 O3
Quantité 0.005 g
Synonyme Testosterone-2,2,4,6,6-D5 17-undecanoate, Testosterone-2,2,4,6,6-d5 undecanoate, (17β)-17-[(1-Oxoundecyl)oxy]androst-4-en-3-one-2,2,4,6,6-d5, Testosterone-2,2,4,6,6-d5 undecylate
Formule InChI InChI=1 S/C30H48O3/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-28(32)33-27-16-15-25-24-14-13-22-21-23(31)17-19-29(22,2)26(24)18-20-30(25,27)3/h21,24-27 H,4-20H2,1-3H3/t24-,25-,26-,27-,29-,30-/m0/s1/i13D2,17D2,21 D
SMILES [2 H]C1=C2C([2 H])([2 H])C[C@H]3 [C@@H]4 CC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCC)[C@@]4(C)CC[C@@H]3 [C@@]2(C)CC([2 H])([2 H])C1=O
Nom IUPAC [(8 R,9 S,10 R,13 S,14 S,17 S)-2,2,4,6,6-pentadeuterio-10,13-dimetil-3-oxo-1,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantren-17-il] undecanoato
Poids moléculaire (g/mol) 461.731
Poids de la formule 461,392 g/mol
Pourcentage de pureté 98 atomes % D, minimum 98 % Pureté chimique