Learn More
Benzoate de testostérone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Testosterone Benzoate |
| CAS | 2088-71-3 |
| Formule moléculaire | C26 H32 O3 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | Testosterone benzoate, Androst-4-en-3-one','17-(benzoyloxy)-','(17β)- (9CI','ACI), (17β)-17-(Benzoyloxy)androst-4-en-3-one (ACI), Testosterone','benzoate (7CI','8CI), 17β-Benzoyloxyandrost-4-en-3-one, 17β-Hydroxyandrost-4-en-3-one benzoate, 4-Androstene-17β-ol-3-one benzoate, Androst-4-en-17β-ol-3-one benzoate, NSC 524278, Testosterone 17-benzoate |
| Formule InChI | InChI=1S/C26H32O3/c1-25-14-12-19(27)16-18(25)8-9-20-21-10-11-23(26(21,2)15-13-22(20)25)29-24(28)17-6-4-3-5-7-17/h3-7,16,20-23H,8-15H2,1-2H3/t20-,21-,22-,23-,25-,26-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2OC(=O)c5ccccc5 |
| Nom IUPAC | [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-diméthyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodécahydrocyclopenta[a]phénanthrén-17-yl]benzoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 392.53 |
| Poids de la formule | 392.2351 |