Learn More
Cypionate de testostérone-d3, TRC
Code produit 30416246
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30416246 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30416246 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT1551021MG
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Testosterone Cypionate-d3
CAS 876054-56-7
Formule moléculaire C27 D3 H37 O3
Quantité 1 mg
Synonyme Androst-4-en-3-one-16,16,17-d3','17-(3-cyclopentyl-1-oxopropoxy)-','(17β)- (9CI), (17β)-17-(3-Cyclopentyl-1-oxopropoxy)androst-4-en-3-one-16,16,17-d3, Testosterone-16,16,17-d3 17-cyclopentanepropionate, 17β-Hydroxyandrost-4-en-3-one-16,16,17-d3 cyclopentylpropionate, Testosterone Cypionate-d3, Testosterone Cypionate-16,17,17-D3
Formule InChI InChI=1S/C27H40O3/c1-26-15-13-20(28)17-19(26)8-9-21-22-10-11-24(27(22,2)16-14-23(21)26)30-25(29)12-7-18-5-3-4-6-18/h17-18,21-24H,3-16H2,1-2H3/t21-,22-,23-,24-,26-,27-/m0/s1/i11D2,24D
SMILES [2H]C1([2H])C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]2(C)[C@@]1([2H])OC(=O)CCC5CCCC5
Nom IUPAC [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-16,16,17-tridéutério-10,13-diméthyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15-décahydrocyclopenta[a]phénanthrén-17-yl] 3-cyclopentylpropanoate
Poids moléculaire (g/mol) 415.623
Poids de la formule 415.317