Learn More
Testostérone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Testosterone |
| CAS | 58-22-0 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C19 H28 O2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 17beta-Hydroxyandrost-4-en-3-one, Testosterone, Testosterone Enantate Imp. D (EP), Testosterone Propionate Imp. C (EP), Testosterone Isocaproate Imp. A (EP), Androst-4-en-3-one','17-hydroxy-','(17β)-, Testosterone (7CI,8CI), (17β)-17-Hydroxyandrost-4-en-3-one, (+)-Testosterone, 17β-Hydroxy-Δ4-androsten-3-one, 17β-Hydroxyandrost-4-en-3-one, 17β-Hydroxyandrost-4-ene-3-one, 17β-Testosterone, 4-Androsten-3-one-17β-ol, AA 2500, Andro 100, AndroForte 5, AndroGel, Androderm, Androlin, Andronaq, Andropatch, Androst-4-en-17β-ol-3-one, Androst-4-ene-17β-ol-3-one, Andrusol, Axiron, CDB 111C, COL 1621, CP 601B, Compleo, Cristerona T, Geno-cristaux Gremy, Glowmin, Homosteron, Homosterone, Intrinsa, Mertestate, NSC 9700, Nasobol, Neotestis, Noseafix, Opterone, Oreton, Orquisteron, Perandren, Percutacrine androgenique, Primotest, Primoteston, Relibra, Striant, Synandrol F, Teslen, Testandrone, Testiculosterone, Testim, Testobase, Testoderm, Testogel, Testolent, Testolin, Testopatch, Testopel, Testopropon, Testosteroid, Testosteron, Testoviron Schering, Testoviron T, Testro AQ, Testrone, Testryl, Tostrelle, Tostrex, Viatrel, Virormone, Virosterone, Δ4-Androsten-17β-ol-3-one |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-17,21H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O |
| Nom IUPAC | (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-hydroxy-10,13-diméthyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodécahydrocyclopenta[a]phénanthrén-3-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 288.42 |
| Afficher plus |