Learn More
Undécanoate de testostérone-d21, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Testosterone Undecanoate-d21 |
| Formule moléculaire | C30H27D21O3 |
| Quantité | 0.01 g |
| Formule InChI | InChI=1 S/C30H48O3/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-28(32)33-27-16-15-25-24-14-13-22-21-23(31)17-19-29(22,2)26(24)18-20-30(25,27)3/h21,24-27 H,4-20H2,1-3H3/t24?,25?,26?,27-,29?,30?/m0/s1/i1D3,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2 |
| SMILES | O=C1CCC2(C)C(CCC3C2CCC4(C)C3CC[C@@]4(OC(C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])=O)[H])=C1 |
| Nom IUPAC | (17 S)-10,13-dimetil-3-oxo-2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahidro-1 H-ciclopenta[a]fenantren-17-il undecanoato-d21 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 477.84 |
| Poids de la formule | 477,49 g/mol |
| Pourcentage de pureté | 98 atomes % D, minimum 98 % Pureté chimique |