Learn More
Testo™ Bandelettes de thermomètre en feuille de métal auto-adhérente Testoterm™
Description
- Bandelettes de température auto-adhésives
- Elles changent de couleur lorsque les seuils sont dépassés dans les 2 à 3 secondes
- Plage de températures de +116 à +154°C
Specifications
Specifications
| Dimensions (L x l x H) | 50 x 18 mm |
| Température max. (métrique) | 154°C |
| Température min. (métrique) | 116°C |
| Plage de températures (métrique) | 116°C à 154°C |
| Précision | ±1,5°C |