Learn More
Testo™ Bandelettes de thermomètre auto-adhérente Testoterm™
Description
- Les bandelettes de température sont disponibles en livrets de 10.Les bandelettes sont détachées et appliquées à l’objet que vous souhaitez mesurer
- Les bandelettes ont une échelle de température allant de +204°C à +260°C qui est divisée en petites boîtes blanches
- Dès qu’une température spécifique a été dépassée, la bandelette change de couleur dans les cases correspondantes en l’espace de 2 à 3 secondes
- Les étapes de température pour les cases individuelles sont les suivantes :204°C, 210°C, 216°C, 224°C, 232°C, 241°C, 249°C, 254°C et 260°C.
- Lorsque les bandelettes changent de couleur, elles le font de manière irréversible.Lorsqu’une certaine température a été dépassée, la couleur ne revient pas lorsque la température revient aux niveaux précédents
- Cela vous permet de voir que les seuils critiques ont été dépassés même lorsque les températures sont revenues aux niveaux avant que la limite ne soit atteinte.Cela les rend idéales pour une utilisation dans le stockage et le transport.
Specifications
Specifications
| Dimensions (L x l x H) | 50 x 18 mm |
| Plage de températures (métrique) | 204°C à 260°C |
| Précision | ±1 % de mv ±1 °C |