Learn More
Acétate de tétra-n-butylammonium1,0, M aq. Soln., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11426506
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11426506 100 g 100g
11416506 25 g 25g
11436506 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11426506 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24773.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10534-59-5 | C18H39NO2 | 301.52 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10534-59-5
Formule moléculaire C18H39NO2
Poids moléculaire (g/mol) 301.52
Numéro MDL MFCD00043208
Clé InChI MCZDHTKJGDCTAE-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetrabutylammonium acetate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, acetate, tetra-n-butylammonium acetate, tetrabutylazanium acetate, tetrabutyl ammonium acetate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, acetate 1:1, tetrabutylammonium ion acetate, 2-phosphonooxy acrylic acid cyclohexylamine salt 1:1, n,n,n-tributylbutan-1-aminiumacetate, tetrabutylazanium ethanoate
CID PubChem 82707
Nom IUPAC tétrabutylazanium ; Acétate
SMILES CC([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetra-n-butylammonium acetate
Densité 0.99
Point d’ébullition 100°C
Formule linéaire [CH3(CH2)3]4N(O2CCH3)
Indice de réfraction 1.389
Quantité 100 g
Beilstein 3599376
Poids de la formule 301.51
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,0 M de sol. aqueuse