Learn More
Borohydrure de tétra-n-butylammonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11422000
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11422000 250 g 250g
11402000 10 g 10g
11412000 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11422000 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17494.30
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 33725-74-5 | C16H40BN | 257.31 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33725-74-5
Formule moléculaire C16H40BN
Poids moléculaire (g/mol) 257.31
Numéro MDL MFCD00012035
Clé InChI GMBOFJFPOCGSOI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrabutylammonium borohydride, tetra-n-butylammonium borohydride, n,n,n-tributylbutan-1-aminium tetrahydroborate, boron 1-; tetrabutylazanium, boron 1-; tetrabutylammonium
CID PubChem 9881569
SMILES [BH4-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetra-n-butylammonium borohydride
Point de fusion 125°C to 131°C
Point d’éclair 140°C (284°F)
Formule linéaire [CH3(CH2)3]4NBH4
Quantité 250 g
Numéro UN UN3131
Sensibilité Moisture sensitive
Nom IUPAC bore(1-);tétrabutylazane
Poids de la formule 257.31
Pourcentage de pureté 98%