Learn More
Bromure de tétra-n-butylammonium, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11463953
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11463953 100 g 100g
11473953 500 g 500g
11483953 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11463953 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10249.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.53€
    58.65€ / 100g
    Économisez 11.88€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1643-19-2 | C16H36BrN | 322.375 g/mol
Phase transfer catalyst Tetra-n-butylammonium bromide is used as a phase transfer catalyst for the preparation of lactones by cyclization of potassium salt of μ-bromocarboxylic acids and beta-lactones from beta-bromoacid by cyclization. It is also involved in the Curtius rearrangement, N-alkylation of aromatic carboxamides. It plays an important role as an ionic liquid in the regioselective O-alkylation reactions. It is also used in the preparation of polymer solar cells and single component green-light emitting electrochemical cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Catalyseur de transfert de phase Le bromure de tétra-n-butylammonium est utilisé comme catalyseur de transfert de phase pour la préparation des lactones par cyclisation du sel de potassium des acides µ ; -bromocarboxyliques et bêta-lactones à partir du bêta-bromoacide par cyclisation. Il est également impliqué dans le réarrangement de Curtius, la N-alkylation des carboxamides aromatiques. Il joue un rôle important en tant que liquide ionique dans les réactions d’O-alkylation régiosélective. Il est également utilisé dans la préparation de cellules solaires polymères et de cellules électrochimiques émettant une lumière verte à un composant.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’éthanol.
Remarques
Hygroscopique. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1643-19-2
Formule moléculaire C16H36BrN
Poids moléculaire (g/mol) 322.375
Numéro MDL MFCD00011633
Clé InChI JRMUNVKIHCOMHV-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetrabutylammonium bromide, tetra-n-butylammonium bromide, tbab, tetrabutylazanium bromide, tetrabutyl ammonium bromide, tetrabutyl-ammonium bromide, aliquat 100, tbabr, ipc-tba-br, unii-vjz168i98r
CID PubChem 74236
ChEBI CHEBI:51993
Nom IUPAC tetrabutylazanium;bromide
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[Br-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetra-n-butylammonium bromide
Point de fusion 101°C to 105°C
Densité 1.15
Odeur Amine-like
Formule linéaire [CH3(CH2)3]4NBr
Quantité 100 g
Beilstein 3570983
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water and ethanol.
Poids de la formule 322.38
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetra-n-butylammonium bromide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetra-n-butylammonium bromide