Learn More
Dihydrogentrifluorure de tétra-n-butylammonium, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11352299
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11352299 5 g 5g
11342299 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11352299 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27266.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 99337-56-1 | Molecular Formula: C16H38F3N | Molecular Weight: 301.48 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99337-56-1
Formule moléculaire C16H38F3N
Poids moléculaire (g/mol) 301.48
Numéro MDL MFCD00145365
Clé InChI MRXQMNWIADOAJY-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetra-n-butylammonium dihydrogen trifluoride, tetra-n-butylammonium dihydrogentrifluoride, dihydrogen tetrabutylammonium fluoride, tetrabutylammonium dihydrogentrifluoride, tetrabutylammonium dihydrogen trifluoride, tetrabutylammonium fluoride dihydrofluoride, tetrabutylazanium fluoride dihydrofluoride, tetrabutylammoniumdihydrogentrifluoride, tetrabutylamonium dihydrogentrifluoride, tetrabutylammoniumdihydrogen trifluoride
CID PubChem 11748636
Nom IUPAC Tétrabutylazanium;fluorure;dihydrofluorure
SMILES F.F.[F-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetra-n-butylammonium dihydrogentrifluoride
Quantité 5 g
Numéro UN UN3265
Poids de la formule 301.48
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique