Learn More
Fluorure de tétra-n-butylammonium, 1M soln. dans THF, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11443940
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11443940 25 mL 25mL
11433254 100 mL 100mL
11443254 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11443940 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10588.AC
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 429-41-4 | C16H36FN | 261.47 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le fluorure de tétra-n-butylammonium, solution 1 M dans THF, est utilisé comme réactif pour la préparation d’inhibiteurs de recapture de la triple monoamine comme nouvelle génération d’antidépresseurs, d’oligoribonucléotides avec des liaisons modifiées par le phosphonate, d’esters conjugués d’acides diénoïques utilisant des réactions de couplage de la région et des glucosides polyacétylènes. Il joue un rôle important dans les alcools aryl-alkyle par l’allylation de Nozaki-Hiyama catalysée par les ligands chiraux bipyridyldiol et trichlorure de chrome. Il est également utilisé comme catalyseur pour les réactions de silylation. En outre, il est utilisé comme source d’ions fluorure dans les solvants organiques ainsi que pour la déprotection des groupes d’éther silyle.
Solubilité
Miscible avec le térahydrofurane, l’acétonitrile, le diméthylsulfoxyde et les solvants organiques.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Hygroscopique. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants et l’oxygène.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 429-41-4
Formule moléculaire C16H36FN
Poids moléculaire (g/mol) 261.47
Numéro MDL MFCD00011747
Clé InChI FPGGTKZVZWFYPV-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetrabutylammonium fluoride, tbaf, tetrabutylazanium fluoride, tetrabutyl ammonium fluoride, tetra-n-butylammonium fluoride, tetrabutylamine, fluoride, n,n,n-tributylbutan-1-aminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride, n,n,n-tributyl-1-butanaminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride 1:1
CID PubChem 2724141
ChEBI CHEBI:51990
Nom IUPAC Tétrabutylazanium ; fluorure
SMILES [F-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Specifications
Nom chimique ou matériau Tetra-n-butylammonium fluoride
Densité 0.903
Point d’éclair −17°C (1°F)
Formule linéaire [CH3(CH2)3]4NF
Quantité 25 mL
Numéro UN UN2924
Beilstein 3570522
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Miscible with terahydrofuran,acetonitrile,dimethyl sulfoxide and organic solvents.
Poids de la formule 261.47
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 M de solution dans le THF
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Tetra-n-butylammonium fluoride, 1M solution in THF
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofuran, Tetra-n-butylammonium fluoride