Learn More
Fluorure de tétra-n-butylammonium, 75 % w/w dans une solution aqueuse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11424797
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11424797 25 g 25g
11434797 100 g 100g
11444797 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11424797 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21261.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 429-41-4 | C16H36FN | 261.47 g/mol
Tetrabutylammonium Fluoride is a reactant used for the synthesis of multiple compounds, including conjugated dienoic acid esters, oligoribonucleotides with phosphonate-modified linkages, and triple monoamine reuptake inhibitors, among others. It has proven useful in studying cancer, diabetes, and neurochemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le fluorure de tétrabutylammonium est un réactif utilisé pour la synthèse de plusieurs composés, y compris les esters diénoïques conjugués, les oligoribonucléotides avec des liaisons modifiées par le phosphonate et les inhibiteurs de recapture de la triple monoamine, entre autres. Il s’est avéré utile pour étudier le cancer, le diabète et la neurochimie.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Conserver à l’écart des agents oxydants forts,
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 429-41-4
Formule moléculaire C16H36FN
Poids moléculaire (g/mol) 261.47
Numéro MDL MFCD00011747
Clé InChI FPGGTKZVZWFYPV-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetrabutylammonium fluoride, tbaf, tetrabutylazanium fluoride, tetrabutyl ammonium fluoride, tetra-n-butylammonium fluoride, tetrabutylamine, fluoride, n,n,n-tributylbutan-1-aminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride, n,n,n-tributyl-1-butanaminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride 1:1
CID PubChem 2724141
ChEBI CHEBI:51990
Nom IUPAC tetrabutylazanium fluoride
SMILES [F-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetra-n-butylammonium fluoride
Quantité 25 g
Numéro UN UN2922
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 261.47
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 75 % p/p de sol. aqueuse