Learn More
Trihydrate de fluorure de tétra-n-butylammonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11348016
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11348016 10 g 10g
11358016 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11348016 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13303.09
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 87749-50-6 | C16H42FNO3 | 315.514 g/mol
Tetra-n-butylammonium fluoride trihydrate is used as a phase transfer catalyst, as a mild base and as a source of fluoride ion in organic solvents. It is also used as a deprotecting agent to remove silyl ether protecting groups. It acts as a reactant for the preparation of deprotecting agents, in preparation of cellulose derivatives, lipophilic peptides for DNA transfections and Dehydrobromination reactions. It plays an important role in the convertion of O-silylated enolates in to carbonyls in the presence of dimethyl sulfoxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le trihydrate de fluorure de tétra-n-butylammonium est utilisé comme catalyseur de transfert de phase, comme base légère et comme source d’ions fluorure dans les solvants organiques. Il est également utilisé comme agent de déprotection pour éliminer les groupes de protection de l’éther silylique. Il agit comme réactif pour la préparation d’agents de déprotection, en préparation de dérivés de cellulose, de peptides lipophiles pour les transfections d’ADN in vivo et les réactions de déshydrobromation. Il joue un rôle important dans la conversion des énolates O-silylés dans les carbonyles en présence de diméthylsulfoxyde.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le tétrahydrofurane, le diméthylsulfoxyde et l’acétonitrile.
Remarques
Hygroscopique. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87749-50-6
Formule moléculaire C16H42FNO3
Poids moléculaire (g/mol) 315.514
Numéro MDL MFCD00149981
Clé InChI VEPTXBCIDSFGBF-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetrabutylammonium fluoride trihydrate, tetra-n-butylammonium fluoride trihydrate, tetrabutylazanium fluoride trihydrate, tetrabutylammonium trihydrate fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride, trihydrate, tetrabutylammonium ion trihydrate fluoride, tetra-n-butylammonium fluoride hydrate, bu4nf trihydrate, pubchem2275, pubchem4057
CID PubChem 11726816
Nom IUPAC tétrabutylazanium ; Fluorure ; Trihydrate
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.O.O.O.[F-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetra-n-butylammonium fluoride trihydrate
Point de fusion 54°C to 60°C
Odeur Odorless
Formule linéaire [CH3(CH2)3]4NF·3H2O
Quantité 10 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 3761900
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water,terahydrofuran,dimethyl sulfoxide and acetonitrile.
Poids de la formule 315.52 (261.47 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%