Learn More
Hexafluorophosphate de tétra-n-butylammonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11403417
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11403417 25 g -
11413417 100 g 100g
11423417 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11403417 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17196.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.20€
    58.65€ / 25g
    Économisez 12.55€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 3109-63-5 | C16H36F6NP | 387.44 g/mol
Tetra-n-butylammonium hexafluorophosphate is used as a supporting electrolyte in nonaqueous electrochemistry. It is chemically inert, thereby allowing the usage as an inert electrolyte with potential range. It enhances the performance of single-layer organic light emitting diodes (OLEDs).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hexafluorophosphate de tétra-n-butylammonium est utilisé comme électrolyte de support dans l’électrochimie non aqueuse. Il est chimiquement inerte, permettant ainsi l’utilisation comme électrolyte inerte avec une plage de potentiel. Il améliore les performances des diodes électroluminescentes organiques à couche unique (OLED).
Solubilité
Soluble dans l’acétone, l’acétonitrile et le tétrahydrofurane.
Remarques
Hygroscopique. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3109-63-5
Formule moléculaire C16H36F6NP
Poids moléculaire (g/mol) 387.44
Numéro MDL MFCD00011748
Clé InChI BKBKEFQIOUYLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrabutylammonium hexafluorophosphate, tetra-n-butylammonium hexafluorophosphate, tetrabutylammonium hexafluorophosphate v, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hexafluorophosphate 1-, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hexafluorophosphate 1-1:1, acmc-1ahjo, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hexafluorophosphate, ksc225q6r, tetrabutylammoniumhexafluorophosphate, tetrabutylazanium hexafluorophosphate
CID PubChem 165075
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetra-n-butylammonium hexafluorophosphate
Point de fusion 242°C to 248°C
Formule linéaire [CH3(CH2)3]4NPF6
Quantité 25 g
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in acetone,acetonitrile and tetrhydrofuran.
Nom IUPAC hexafluoro-λ⁵-phosphanuide; tetrabutylazanium
Poids de la formule 387.44
Pourcentage de pureté 98%