Learn More
Hexafluorophosphate de tétra-n-butylammonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Tetra-n-butylammonium hexafluorophosphate is used as a supporting electrolyte in nonaqueous electrochemistry. It is chemically inert, thereby allowing the usage as an inert electrolyte with potential range. It enhances the performance of single-layer organic light emitting diodes (OLEDs).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’hexafluorophosphate de tétra-n-butylammonium est utilisé comme électrolyte de support dans l’électrochimie non aqueuse. Il est chimiquement inerte, permettant ainsi l’utilisation comme électrolyte inerte avec une plage de potentiel. Il améliore les performances des diodes électroluminescentes organiques à couche unique (OLED).
Solubilité
Soluble dans l’acétone, l’acétonitrile et le tétrahydrofurane.
Remarques
Hygroscopique. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Specifikationer
Specifikationer
| Nom chimique ou matériau | Tetra-n-butylammonium hexafluorophosphate |
| Point de fusion | 242°C to 248°C |
| Formule linéaire | [CH3(CH2)3]4NPF6 |
| Quantité | 100 g |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Informations sur la solubilité | Soluble in acetone,acetonitrile and tetrhydrofuran. |
| Nom IUPAC | hexafluoro-λ⁵-phosphanuide ; tétrabutylazanium |
| Poids de la formule | 387.44 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Säkerhet och hantering
- Tetra-n-butylammonium hexafluorophosphate
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contain: Tetrabutylammonium hexafluorophosphate
RUO – Research Use Only
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.