Learn More
Sulfate d’hydrogène de tétra-n-butylammonium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11487946
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11487946 1000 g 1000g
11497946 50 g -
11407956 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11487946 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14047.0B
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 32503-27-8 | C16H37NO4S | 339.54 g/mol
Phase transfer catalyst Tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate shows antibacterial properties due to the presence of the quaternary amine and the counter ion. It serves as a phase-transfer catalyst, surface-active agent, solvent, intermediate, active ingredient for conditioners, antistatic agent, detergent sanitizers, softener for textiles and paper products, emulsifying agents and pigment dispersers. It is used as an efficient catalyst in the N-alkylation reactions of benzanilides, cyclization of beta-amino acids to beta-lactams, conversion of nitriles to amides, dehydrohalogenation of aryl 2-haloethyl ethers to give vinyl ethers and in the oxidation of alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Catalyseur de transfert de phase Le sulfate d’hydrogène Tetra-n-butylammonium présente des propriétés antibactériennes dues à la présence de l’amine quaternaire et de l’ion compteur. Il sert de catalyseur de transfert de phase, d’agent actif de surface, de solvant, d’ingrédient intermédiaire et actif pour les conditionneurs, d’agent antistatique, d’assainisseur de détergent, d’adoucisseur pour les textiles et les produits en papier, d’agents émulsifiants et de dispersants de pigment. Il est utilisé comme catalyseur efficace dans les réactions de N-alkylation des benzanilides, la cyclisation des acides bêta-aminés en bêta-lactamines, la conversion des nitriles en amides, la déshydrohalogénation des éthers de 2-aryl-haloéthyle pour donner des éthers vinyliques et l’oxydation des alcools.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32503-27-8
Formule moléculaire C16H37NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 339.54
Numéro MDL MFCD00011637
Clé InChI SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetrabutylammonium hydrogen sulfate, tetrabutylammonium hydrogensulfate, tetrabutylammonium bisulfate, tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate, tbahs, tetrabutylammonium sulfate 1:1, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, sulfate 1:1, tetrabutylammonium hydrogen sulphate, tetrabutylazanium hydrogen sulfate, ipc-tba-hs
CID PubChem 94433
Nom IUPAC Sulfate d’hydrogène ; tétrabutylazane
SMILES OS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate
Point de fusion 168°C to 172°C
Quantité 1000 g
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 339.54
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetra-n-butylammonium hydrogen sulphate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetra-n-butylammonium hydrogen sulphate