Learn More
Sulfate d’hydrogène de tétra-n-butylammonium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11497946
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11497946 50 g -
11407956 250 g 250g
11487946 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11497946 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14047.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.93€
    45.65€ / 50g
    Économisez 9.28€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 32503-27-8 | C16H37NO4S | 339.54 g/mol
Phase transfer catalyst Tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate shows antibacterial properties due to the presence of the quaternary amine and the counter ion. It serves as a phase-transfer catalyst, surface-active agent, solvent, intermediate, active ingredient for conditioners, antistatic agent, detergent sanitizers, softener for textiles and paper products, emulsifying agents and pigment dispersers. It is used as an efficient catalyst in the N-alkylation reactions of benzanilides, cyclization of beta-amino acids to beta-lactams, conversion of nitriles to amides, dehydrohalogenation of aryl 2-haloethyl ethers to give vinyl ethers and in the oxidation of alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Catalyseur de transfert de phase Le sulfate d’hydrogène Tetra-n-butylammonium présente des propriétés antibactériennes dues à la présence de l’amine quaternaire et de l’ion compteur. Il sert de catalyseur de transfert de phase, d’agent actif de surface, de solvant, d’ingrédient intermédiaire et actif pour les conditionneurs, d’agent antistatique, d’assainisseur de détergent, d’adoucisseur pour les textiles et les produits en papier, d’agents émulsifiants et de dispersants de pigment. Il est utilisé comme catalyseur efficace dans les réactions de N-alkylation des benzanilides, la cyclisation des acides bêta-aminés en bêta-lactamines, la conversion des nitriles en amides, la déshydrohalogénation des éthers de 2-aryl-haloéthyle pour donner des éthers vinyliques et l’oxydation des alcools.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32503-27-8
Formule moléculaire C16H37NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 339.54
Numéro MDL MFCD00011637
Clé InChI SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetrabutylammonium hydrogen sulfate, tetrabutylammonium hydrogensulfate, tetrabutylammonium bisulfate, tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate, tbahs, tetrabutylammonium sulfate 1:1, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, sulfate 1:1, tetrabutylammonium hydrogen sulphate, tetrabutylazanium hydrogen sulfate, ipc-tba-hs
CID PubChem 94433
Nom IUPAC Sulfate d’hydrogène ; tétrabutylazane
SMILES OS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate
Point de fusion 168°C to 172°C
Quantité 50 g
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 339.54
Pourcentage de pureté 97%