Learn More
Hydroxyde de tétra-n-butylammonium, solution aqueuse 1,0 M, qualité HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11430600
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
missing translation for 'unitSize':
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité missing translation for 'unitSize'
11430600 500 mL 500mL
11355887 25 mL 25mL
11345887 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Code produit. 11430600 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' 043662.AP
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Catalyseur de transfert de phase, électrolyte en polarographie, extraction par paires d’ions
Phase transfer catalyst, electrolyte in polarography, ion-pair extractionTetra-n-butylammonium hydroxide, 1.0M in aqueous solution is used as a strong base in organic chemistry. It is utilized under phase-transfer conditions to effect alkylation and deprotonation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2052-49-5
Formule moléculaire C16H37NO
Poids moléculaire (g/mol) 259.48
Numéro MDL MFCD00009425
Clé InChI VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
CID PubChem 2723671
Nom IUPAC tétrabutylazanium ; hydroxyde
SMILES [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetra-n-butylammonium hydroxide
Point d’éclair None
Formule linéaire [CH3(CH2)3]4NOH
Quantité 500 mL
Numéro UN UN3267
Beilstein 3571228
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with organic solvents.
Poids de la formule 259.48
Qualité HPLC
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,0 M de sol. aqueuse
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetra-n-butylammonium hydroxide, 1.0M aq. soln.
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetra-n-butylammonium hydroxide