Learn More
Hydroxyde de tétra-n-butylammonium, 55 % p/p dans une solution aqueuse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11347158
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11347158 250 g 250g
11337158 50 g 50g
15441077 1 kg 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11347158 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 016198.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2052-49-5
Formule moléculaire C16H37NO
Poids moléculaire (g/mol) 259.48
Numéro MDL MFCD00009425
Clé InChI VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
CID PubChem 2723671
SMILES [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetra-n-butylammonium hydroxide
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.97 g/mL
pH 14
Point d’éclair None
Formule linéaire [CH3(CH2)3]4NOH
Indice de réfraction 1.435
Quantité 250 g
Numéro UN UN3267
Beilstein 3571228
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with water and organic solvents.
Nom IUPAC tétrabutylazanium ; hydroxyde
Poids de la formule 259.48
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 55 % p/p de sol. aqueuse
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.