Learn More
Iodure de tétra-n-butylammonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11402867
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11402867 250 g 250g
11492857 50 g 50g
11482857 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11402867 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15484.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 311-28-4 | C16H36IN | 369.38 g/mol
Tetra-n-butylammonium iodide is used as a catalyst for methylation and benzylation of alcohols with dimethyl sulfate and benzyl bromide respectively. It is a useful source of iodide anion and involved in the preparation of neopentyl iodides from the triflates. It is also used in the preparation of novel quaternary amines, which serve as an antibacterial agent in the rise of drug-resistant bacteria. It acts as a phosphonium reversible inhibitors of cholinesterases. It is associated with boron trifluoride diethyl¬ etherate and used in the cleavage of ethers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’iodure de tétra-n-butylammonium est utilisé comme catalyseur pour la méthylation et la benzylation des alcools avec le sulfate de diméthyle et le bromure de benzyle respectivement. Il s’agit d’une source utile d’anions iodure et participe à la préparation d’iodures de néopentyle à partir des triflates. Il est également utilisé dans la préparation de nouvelles amines quaternaires, qui servent d’agent antibactérien dans le développement de bactéries résistantes aux médicaments. Il agit comme des inhibiteurs réversibles de la cholinestérase à base de phosphonium. Il est associé au diéthyléthérate de trifluorure de bore et utilisé dans le clivage des éthers.
Solubilité
Soluble dans l’eau et le méthanol. Insoluble dans le benzène.
Remarques
Sensible à la lumière et hygroscopique. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 311-28-4
Formule moléculaire C16H36IN
Poids moléculaire (g/mol) 369.38
Numéro MDL MFCD00011636
Clé InChI DPKBAXPHAYBPRL-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetrabutylammonium iodide, tetra-n-butylammonium iodide, tbai, tetrabutylazanium iodide, tetra-n-butylammoniumjodid, tetrabutyl ammonium iodide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, iodide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium iodide, tetra-n-butylammoniumjodid czech, tetrabutylammonium ion iodide
CID PubChem 67553
Nom IUPAC tétrabutylazanium ; iodure
SMILES [I-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetra-n-butylammonium iodide
Point de fusion 142°C to 148°C
Quantité 250 g
Beilstein 3916152
Sensibilité Hygroscopic; Light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water and methanol. Insoluble in benzene.
Poids de la formule 369.38
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetra-n-butylammonium iodide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrabutylammonium iodide