Learn More
Iodure de tétra-n-butylammonium, TRC
Code produit 30409503
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30409503 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30409503 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT20450025G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetra-n-butylammonium Iodide
CAS 311-28-4
Formule moléculaire C16H36IN
Quantité 25 g
Synonyme N,N,N-Tributyl-1-butanaminium Iodide (1:1), N,N,N-Tributyl-1-butanaminium Iodide, Tetrabutyl-Ammonium Iodide, Tetrabutylammonium Iodide, Tetra-n-butylammonium Iodide, TBAI
Formule InChI InChI=1S/C16H36N.HI/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [I-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Nom IUPAC tétrabutylazanium ; iodure
Poids moléculaire (g/mol) 369.37
Poids de la formule 369.1892