Learn More
Iodotétrachlorure de tétra-n-butylammonium, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11350114
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11350114 5 g 5g
11360114 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11350114 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00574.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 15625-59-9 | C16H36Cl4IN | 511.175 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15625-59-9
Formule moléculaire C16H36Cl4IN
Poids moléculaire (g/mol) 511.175
Numéro MDL MFCD00051851
Clé InChI HBZJAVINJZUOEH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetra-n-butylammonium iodotetrachloride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, tetrachloroiodate 1-, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, tetrachloroiodate 1-1:1, tetrabutylammonium ion; tetrachloro-?_-iodanuide
CID PubChem 73555556
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.Cl[I-](Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetra-n-butylammonium iodotetrachloride
Point de fusion 135°C to 139°C
Quantité 5 g
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 511.19
Pourcentage de pureté 95%