Learn More
Perchlorate de tétra-n-butylammonium, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15421177
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
2.50g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15421177 25 g 25g
11327358 2.5 g 2.50g
11317358 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15421177 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 030801.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1923-70-2 | C16H36ClNO4 | 341.917 g/mol
Tetra-n-butylammonium perchlorate is used as a supporting electrolyte in polarographic measurements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1923-70-2
Formule moléculaire C16H36ClNO4
Poids moléculaire (g/mol) 341.917
Numéro MDL MFCD00038722
Clé InChI KBLZDCFTQSIIOH-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetrabutylammonium perchlorate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, perchlorate, tetrabutyl ammonium perchlorate, tetra-n-butylammonium perchlorate, tetrabutylammonium perchlorat, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, perchlorate 1:1, acmc-1bpvk, n,n,n-tributylbutan-1-aminium perchlorate, tetrabutylammoniumperchlorate, tetrabutylazanium perchlorate
CID PubChem 74723
Nom IUPAC Azanium de tétrabutyle ; Perchlorate
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[O-]Cl(=O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetra-n-butylammonium perchlorate
Point de fusion 210°C to 217°C
Couleur Blanc
Formule linéaire [CH3(CH2)3]4NClO4
Quantité 25 g
Numéro UN UN1481
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in acetonitrile and ethanol. Slightly soluble in water.
Poids de la formule 341.92
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetra-n-butylammonium perchlorate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetra-n-butylammonium perchlorate