Learn More
Perchlorate de tétra-n-butylammonium, qualité électrochimique, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Suitable for use as a polarographic supporting electrolyteTetra-n-butylammonium perchlorate is used as a supporting electrolyte in polarographic measurements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Tetra-n-butylammonium perchlorate |
| Point de fusion | 210°C to 217°C |
| Couleur | Blanc |
| Formule linéaire | [CH3(CH2)3]4NClO4 |
| Quantité | 10 g |
| Numéro UN | UN1481 |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Informations sur la solubilité | Soluble in acetonitrile and ethanol; Very slightly soluble in water. |
| Poids de la formule | 341.92 |
| Qualité | Électrochimique |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Tetra-n-butylammonium perchlorate
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
- MIXTURE LIST-Contain: Tetrabutylammonium perchlorate