Learn More
Tribromure de tétra-n-butylammonium, 98 + %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10497700 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10497700 25 g Flacon en verre 25g
10387190 100 g Flacon en verre 100g
11965441 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10497700 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 123970250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.65€
    84.10€ / 25g
    Économisez 5.55€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 38932-80-8 | C16H36Br3N | 482.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38932-80-8
Formule moléculaire C16H36Br3N
Poids moléculaire (g/mol) 482.15
Clé InChI SFLXUZPXEWWQNH-UHFFFAOYSA-K
Synonyme tetrabutylammonium tribromide, tetra-n-butylammonium tribromide, tetrabutylammoniumtribromide, mono tetrabutylammonium tribromide, tetrabutylamoniumtribromide, acmc-1ct1n, tetrabutylamonium tribromide, tetrabutylazanium tribromide, tetrabutylammonium-tribromide, tetra-butylammonium tribromide
CID PubChem 23500184
Nom IUPAC tTétrabutylazanium;tribromure
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[Br-].[Br-].[Br-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetra-n-butylammonium tribromide
Point de fusion 71.0°C to 75.0°C
Couleur Orange
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (Iodometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [CH3(CH2)3]4NBr3
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: slightly soluble in alcohols, well soluble in acetonitrille,chcl3,thf,dioxane
Poids de la formule 482.15
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetra-n-butylammonium tribromide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.