Learn More
Tétra-n-butylgermanium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11367788
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11367788 5 g 5g
11347788 1 g 1g
11357788 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11367788 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 034119.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1067-42-1 | C16H36Ge | 301.094 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1067-42-1
Formule moléculaire C16H36Ge
Poids moléculaire (g/mol) 301.094
Numéro MDL MFCD00015224
Clé InChI HDVLQIDIYKIVRE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrabutylgermanium, germane, tetrabutyl, tetra-n-butylgermane, tetra-n-butylgermanium, tetrabutyl-german, tetrabuthylgermanium, tetrabutyl germanium
CID PubChem 70599
Nom IUPAC Tétrabutylgermane
SMILES CCCC[Ge](CCCC)(CCCC)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetra-n-butylgermanium
Densité 0.934 g/mL at 20°C
Point d’ébullition 277°C to 279°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.4571
Quantité 5 g
Poids de la formule 301.05
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide