Learn More
Tétra-n-butylplomb, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 11428680
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11428680 1 g 1g
11438680 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11428680 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 057129.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1920-90-7
Formule moléculaire C16H36Pb
Poids moléculaire (g/mol) 435.664
Numéro MDL MFCD00015226
Clé InChI KDQHJGWPOQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme plumbane, tetrabutyl, tetra-n-butyllead, lead tetra-n-butyl, tetra-n-butyl lead, lead tetrabutyl, phthalocyanine, ferric, kdqhjgwpoqncmi-uhfffaoysa
CID PubChem 15978
Nom IUPAC tétrabutylplumbane
SMILES CCCC[Pb](CCCC)(CCCC)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetra-n-butyllead
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.324 g/mL
Point d’ébullition 140°C (1 mmHg)
Point d’éclair 140°C (284°F)
Formule linéaire [CH3(CH2)3]4Pb
Indice de réfraction 1.5119
Quantité 1 g
Numéro UN UN3282
Sensibilité Air and light sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water
Poids de la formule 435.66
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide, peut inclure un précipité