Learn More
Bromure de tétra-n-butylphosphonium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11433940
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11433940 25 g 25g
11424213 100 g 100g
11434213 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11433940 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10868.14
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 3115-68-2 | C16H36BrP | 339.342 g/mol
Tetra-n-butylphosphonium bromide is used as a phase-transfer catalyst at high temperatures, at which nitrogen analogues tend to undergo elimination e.g. as catalyst for the dealkoxycarbonylation of malonates and β-keto esters by heating in stearic acid. used as an ionic liquid solvent in the regioselective O-alkylation of C/O ambident nucleophiles. It is a synthetic reagent used in proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromure de tétra-n-butylphosphonium est utilisé comme catalyseur de transfert de phase à des températures élevées auxquelles les analogues azotés tendent être éliminés, par exemple, comme catalyseur pour la désalkoxycarbonylation des malonates et des ß-céto-esters par chauffage dans l’acide stéarique. Utilisé comme solvant liquide ionique dans l’O-alkylation régiosélective de nucléophiles ambidents C/O. Il s’agit d’un réactif synthétique utilisé en recherche protéomique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (70 g/100 ml)
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Il est de nature hygroscopique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3115-68-2
Formule moléculaire C16H36BrP
Poids moléculaire (g/mol) 339.342
Numéro MDL MFCD00011853
Clé InChI RKHXQBLJXBGEKF-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetrabutylphosphonium bromide, tetra-n-butylphosphonium bromide, phosphonium, tetrabutyl-, bromide, px 4b, tetra butyl phosphonium bromide, tetrabutylphosphoniumbromide, tetrabutylphosphanium bromide, tetrabutyl phosphonium bromide, phosphonium, tetrabutyl-, bromide 1:1, acmc-1clh3
CID PubChem 76564
Nom IUPAC tétrabutylphosphanium ; bromure
SMILES CCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC.[Br-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetra-n-butylphosphonium bromide
Point de fusion 99°C to 103°C
Point d’éclair 290°C (554°F)
Formule linéaire [CH3(CH2)3]4PBr
Quantité 25 g
Numéro UN UN3464
Beilstein 4160474
Poids de la formule 339.35
Pourcentage de pureté 99%