Learn More
Tétra-n-butyltine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10785801 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10785801 5 g Flacon en verre 5g
10041630 100 g Flacon en verre 100g
10413415 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10785801 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 137980050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 1461-25-2 | C16H36Sn | 347.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1461-25-2
Numéro MDL MFCD00009422
Clé InChI AFCAKJKUYFLYFK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrabutyltin, tetra-n-butyltin, stannane, tetrabutyl, tin, tetrabutyl, tetra-n-butylcin, tetra-n-butylcin czech, unii-qj7y5v377v, ccris 6322, tetra-normal-butyltin, wln: 4-sn-4&4&4
CID PubChem 15098
Nom IUPAC Tétrabutylstannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetra-n-butyltin
Point de fusion -97°C
Couleur Incolore à jaune paille
Densité 1.0570g/mL
Point d’ébullition 145°C (10.0 mmHg)
Point d’éclair 107°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C16H36Sn
Formule linéaire [CH3(CH2)3]4Sn
Indice de réfraction 1.4725 to 1.4745
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.057
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Poids moléculaire (g/mol) 347.14
Viscosité 4 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 347.14
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide