Learn More
Bromure de Tetra-n-heptylammonium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11492238
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11492238 5 g 5g
11412248 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11492238 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15218.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 4368-51-8 | C28H60BrN | 490.699 g/mol
Tetra-n-heptylammonium bromide is used as a mobile phase for the separation of a series of glucosinolates by reversed-phase ion-pair liquid chromatography. It acts as an ion pair reagent, which is used in the extraction of molybdenum complexes into toluene film. Further, it is used in organic synthesis. It is also used in coatings, printing ink, rubber, glass, leather and cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromure de Tetra-n-heptylammonium est utilisé comme phase mobile pour la séparation d’une série de glucosinolates par chromatographie liquide à paires d’ions en phase inverse. Il agit comme réactif de paire d’ions, qui est utilisé pour l’extraction de complexes de molybdène dans un film de toluène. De plus, il est utilisé dans la synthèse organique. Il est également utilisé dans les revêtements, l’encre d’impression, le caoutchouc, le verre, le cuir et les cosmétiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau et le méthanol.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4368-51-8
Formule moléculaire C28H60BrN
Poids moléculaire (g/mol) 490.699
Numéro MDL MFCD00011861
Clé InChI YQIVQBMEBZGFBY-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetraheptylammonium bromide, tetra-n-heptylammonium bromide, 1-heptanaminium, n,n,n-triheptyl-, bromide, tetraheptylazanium bromide, 1-heptanaminium, n,n,n-triheptyl-, bromide 1:1, acmc-209jv6, nhep4 1+ *br 1-
CID PubChem 78073
Nom IUPAC tétraheptylazanium;bromure
SMILES CCCCCCC[N+](CCCCCCC)(CCCCCCC)CCCCCCC.[Br-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetra-n-heptylammonium bromide
Point de fusion 87°C to 89°C
Quantité 5 g
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water and methanol.
Poids de la formule 490.7
Pourcentage de pureté 99%