Learn More
Benzoate de tétra-n-hexylammonium, ca 85 %, eau ca 10 %, Thermo Scientific™
Code produit 11450878
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11450878 25 g 25g
11430878 1 g 1g
11440878 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11450878 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25291.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16436-29-6
Formule moléculaire C31H57NO2
Poids moléculaire (g/mol) 475.80
Numéro MDL MFCD00041982
Clé InChI PSEQWFPWQRZBOO-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetrahexylammonium benzoate, 1-hexanaminium, n,n,n-trihexyl-, benzoate, tetrahexylazanium benzoate, tetra-n-hexylammonium benzoate, 1-hexanaminium, n,n,n-trihexyl-, benzoate 1:1, tetrahexylazanium, thab, ammonium, tetrahexyl-, benzoate, ammonium, benzoate, tetrahexylazanium,benzoate
CID PubChem 85419
Nom IUPAC tétrahexylazane ; benzoate
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=CC=C1.CCCCCC[N+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetra-n-hexylammonium benzoate
Notes de pourcentage du dosage Eau ≈ 10 %
Quantité 25 g
Poids de la formule 456.73
Pourcentage de pureté ∼85%