Learn More
Iodure de tétra-n-hexylammonium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tetra-n-hexylammonium iodide |
| Point de fusion | 99°C to 105°C |
| Quantité | 25 g |
| Sensibilité | Hygroscopic; Light sensitive |
| Poids de la formule | 481.59 |
| Pourcentage de pureté | 99% |