Learn More
Perchlorate de tétra-n-hexylammonium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11397358
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11397358 100 g 100g
11307368 5 g 5g
11317368 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11397358 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 030830.22
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 4656-81-9 | C24H52ClNO4 | 454.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4656-81-9
Formule moléculaire C24H52ClNO4
Poids moléculaire (g/mol) 454.13
Numéro MDL MFCD00043185
Clé InChI RLCKPGXHGKSGOS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetra-n-hexylammonium perchlorate, tetrahexylammonium perchlorate, tetrahexylazanium perchlorate, 1-hexanaminium, n,n,n-trihexyl-, perchlorate, n,n,n-trihexylhexan-1-aminiumperchlorate, 1-hexanaminium, n,n,n-trihexyl-, perchlorate 1:1, tetra-n-hexyl ammonium perchlorate
CID PubChem 78388
SMILES [O-][Cl](=O)(=O)=O.CCCCCC[N+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetra-n-hexylammonium perchlorate
Quantité 100 g
Numéro UN UN1479
Nom IUPAC tétrahexylazanium;perchlorate
Poids de la formule 454.13
Forme physique Cristalline