Learn More
Iodure de tétra-N-octylammonium, TRC
Code produit 30009976
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30009976 100 mg 100mg
30009557 500 mg 500mg
30008487 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30009976 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT305888100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16829-91-7
Formule moléculaire C32 H68 N . I
Poids moléculaire (g/mol) 593.793
Synonyme N,N,N-trioctyl-1-Octanaminium iodide (1:1), N,N,N-trioctyl-1-Octanaminium iodide (9CI), tetraoctyl-Ammonium iodide (8CI), Tetraoctylammonium iodide (6CI)
Nom IUPAC téroctylazanium ; Iodure
SMILES [I-].CCCCCCCC[N+](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetra-N-octylammonium Iodide
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C32H68N.HI/c1-5-9-13-17-21-25-29-33(30-26-22-18-14-10-6-2,31-27-23-19-15-11-7-3)32-28-24-20-16-12-8-4;/h5-32H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Poids de la formule 593.44