Learn More
Iodure de tétra-n-pentylammonium, 98%
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tetra-n-pentylammonium iodide |
| Point de fusion | 135°C to 139°C |
| Formule linéaire | [CH3(CH2)4]4NI |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 3917412 |
| Sensibilité | Light Sensitive |
| Poids de la formule | 425.49 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
RUO– À des fins de recherche uniquement