Learn More
Bromure de tétra-n-propylammonium, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Le bromure de tétra-n-propylammonium est utilisé comme agents actifs en surface, solvants, intermédiaires, ingrédients actifs pour les conditionneurs, agents antistatiques, désinfectants, logiciel pour textiles et produits en papier, catalyseur de transfert de phase, antimicrobiens, agents désinfectants et agents désinfectants, agents stérilisants, agents émulsifiants et dispersants de pigments.
Solubilité
Il est soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec des agents oxydants forts. Stable dans des conditions normales (hygroscopique)
Tekniske data
Tekniske data
| Nom chimique ou matériau | Tetra-n-propylammonium bromide |
| Point de fusion | ∼270°C (decomposition) |
| Quantité | 2500 g |
| Beilstein | 3567846 |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Informations sur la solubilité | It is soluble in water. |
| Poids de la formule | 266.27 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.