Learn More
Tétraacétylethylenediamine, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10454955 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10454955 50 g Flacon en plastique -
10224951 250 g Flacon en plastique 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10454955 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 344590500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10543-57-4 | C10H16N2O4 | 228.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10543-57-4
Formule moléculaire C10H16N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 228.25
Numéro MDL MFCD00014967
Clé InChI BGRWYDHXPHLNKA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetraacetylethylenediamine, n,n,n',n'-tetraacetylethylenediamine, taed, tetracetylethylenediamine, acetamide, n,n'-1,2-ethanediylbis n-acetyl, n,n'-ethylenebis n-acetylacetamide, unii-p411ed0n2b, n,n'-ethane-1,2-diyl bis n-acetylacetamide, n-acetyl-n-2-diacetylamino ethyl acetamide
CID PubChem 66347
Nom IUPAC N-acétyl-N-[2-(diacétylamino)éthyl]acétamide
SMILES CC(=O)N(CCN(C(=O)C)C(=O)C)C(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetraacetylethylenediamine
Note relative au nom 90%
Point de fusion 149°C to 154°C
Couleur Blanc à beige
Point d’ébullition 140°C (2.0 hPa)
Point d’éclair 140°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 88% min
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 50 g
Merck Index 15, 9158
Informations sur la solubilité Solubility in water: ca 1g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in acetone,moderately soluble in chloroform,methylenechloride
Poids de la formule 228.25
Pourcentage de pureté 90%
Forme physique Poudre granulaire