Learn More
Tétraallyltine; 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11384849
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11384849 10 g 10g
11374849 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11384849 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 071158.09
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 7393-43-3 | C12H20Sn | 283.00 g/mol
Applied as allyl transfer reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7393-43-3
Formule moléculaire C12H20Sn
Poids moléculaire (g/mol) 283.00
Numéro MDL MFCD00008637
Clé InChI XJPKDRJZNZMJQM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetraallyltin, tetraallylstannane, tetrallylstannane, stannane, tetra-2-propenyl, stannane, tetraallyl, acmc-209osy, tetrakis prop-2-enyl stannane, stannane,tetra-2-propen-1-yl, tetrakis prop-2-en-1-yl stannane
CID PubChem 81878
Nom IUPAC tétrakis(prop-2-ényl)stannane
SMILES C=CC[Sn](CC=C)(CC=C)CC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetraallyltin
Densité 1.179 g/mL
Point d’ébullition 69°C to 70°C (1.5 mmHg)
Point d’éclair 75°C (167°F)
Indice de réfraction 1.5385
Quantité 10 g
Numéro UN UN2788
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Not miscible in water or difficult to mix.
Poids de la formule 282.98
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide