Learn More
Chlorure de tétraamminepaladium(II) monohydraté, 99,9 % (base des métaux), Pd 39 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11331668
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11331668 2 g 2g
11341668 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11331668 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011036.04
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 13933-31-8 | Cl2H14N4OPd | 263.46 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13933-31-8
Formule moléculaire Cl2H14N4OPd
Poids moléculaire (g/mol) 263.46
Numéro MDL MFCD00151033
Clé InChI WVCXSPJPERKPJS-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC palladium(2+) tetraamine hydrate dichloride
SMILES N.N.N.N.O.[Cl-].[Cl-].[Pd++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetraamminepalladium(II) chloride monohydrate
Point de fusion 120°C (decomposition)
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.91 g/mL
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 2 g
Numéro UN UN3077
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 263.45 (245.43 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) PD 39 % min.
Forme physique Cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetraamminepalladium(II) chloride monohydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetraamminepalladium(II) chloride monohydrate