Learn More
Hydrogénocarbonate de tétraamminepaladium(II), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15462137
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15462137 1 g 1g
15472137 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15462137 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045082.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 134620-00-1 | C2H14N4O6Pd | 296.576 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 134620-00-1
Formule moléculaire C2H14N4O6Pd
Poids moléculaire (g/mol) 296.576
Numéro MDL MFCD09953449
Clé InChI QYYPTZGPXKUKRM-UHFFFAOYSA-L
Synonyme palladium 2+ , tetraammine-, sp-4-1-, carbonate 1:2, azane; hydrogen carbonate; palladium 2+, tetraamminepalladium ii hydrogencarbonate, ammonia; hydrogen carbonate; palladium 2+, palladium 2+ tetraamine dibicarbonate, tetraammine palladium ii hydrogen carbonate, palladium 2+ ion tetraamine dibicarbonate
CID PubChem 153931
Nom IUPAC Azane ; carbonate d’hydrogène ; palladium(2+)
SMILES C(=O)(O)[O-].C(=O)(O)[O-].N.N.N.N.[Pd+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetraamminepalladium (II) hydrogen carbonate
Couleur Incolore à jaune
Densité 2.04 g/mL
Formule linéaire [Pd(NH3)4](HCO3)2
Quantité 1 g
Numéro UN UN3077
Poids de la formule 296.58
Forme physique Cristalline