Learn More
Hydroxyde de tétraammineplatine(II) hydraté, Pt 58 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15457175
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15457175 5 g 5g
15447175 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15457175 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 046319.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 312695-70-8 | H14N4O2Pt | 297.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 312695-70-8
Formule moléculaire H14N4O2Pt
Poids moléculaire (g/mol) 297.22
Numéro MDL MFCD00151253
Clé InChI VSKCDODNDPOZKS-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC platinum(2+) tetraamine dihydroxide
SMILES N.N.N.N.[OH-].[OH-].[Pt++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetraammineplatinum (II) hydroxide hydrate
Couleur Blanc
Formule linéaire (NH3)4Pt(OH)2·xH2O
Quantité 5 g
Poids de la formule 297.23 (Anhydrous)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pt 58 % min
Forme physique Poudre