Learn More
Solution d’hydroxyde de tétraammineplatine(II), Pt 8 à 11 % p/p (suite Pt), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11346169
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11346169 1 g 1g
11326169 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11346169 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042918.NH
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 38201-97-7 | H14N4O2Pt | 297.22 g/mol
Une solution d’hydroxyde de tétraammineplatine(II) agit comme précurseur à un catalyseur à base de platine. Il s’agit d’un catalyseur à base de métaux nobles, principalement utile pour les applications de catalyse homogène. Il est utilisé comme catalyseur dans l’hydrogénation, la carbonylation, l’hydroformylation, les réactions de catalyse chirale et les colorants au ruthénium. Il est également utilisé pour les réactions de couplage C-X telles que les réactions de Heck, de Suzuki et de Stille.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38201-97-7
Formule moléculaire H14N4O2Pt
Poids moléculaire (g/mol) 297.22
Numéro MDL MFCD00050044
Clé InChI VSKCDODNDPOZKS-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC platinum(2+) tetraamine dihydroxide
SMILES N.N.N.N.[OH-].[OH-].[Pt++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetraammineplatinum (II) hydroxide solution
Couleur Incolore
Odeur Odorless
Formule linéaire (NH3)4Pt(OH)2
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 297.23
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pt 8 à 11 % p/p (suite PT)
Forme physique Liquide